Learn More
Fisherbrand™ Mini LED Light Box, Battery Operated
Codice prodotto. 16360666 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intensity:
5300 K, ±270 K
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intensity Dimensione della confezione
16360666 5300 K, ±270 K Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16360666 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 120661
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Mini LED Light Box is used as a light source to assist with the counting of bacterial colonies. It can also be used for quick screening of 96-well plates, petri dishes, gels, slides, and transparencies. The small and slim footprint saves space on the bench-top and can be conveniently stored in a drawer.
  • LED light source
  • Color temperature 5300 K ± 270 K
  • Viewing area (125 x 100 mm) is ideal for quick screening of 96-well plates, petri dishes, electrophoresis gels, slides, and transparencies
  • Powered by six 1.5 V AAA batteries (included)
  • Measurements (L x W x H): 6.2 x 5.9 x 0.6 in.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 15.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Altezza (sistema metrico) 1.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Product Type LED Transilluminator
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Da utilizzare con (applicazione) Screening
Da utilizzare con (apparecchiatura) Plates, Petri Dishes, Gels, Slides and Transparencies
Lunghezza (sistema imperiale) 6.2 in.
Dimensioni (L x P x A) 15.8 x 15 x 1.4 cm (6.2 x 5.9 x 0.6 in.)
Requisiti elettrici 6 x AAA batteries
Modello 120661
Tensione 1.5 V
Tipo di display LED
Intensity 5300 K, ±270 K
Tipo di illuminazione LED