Descrizione
- Small magnetic stirrer without heating.
- For stirring quantities up to 1.000 mL (H2O)
- Infinitely variable speed from 0 to 2.500 rpm
- White set-up plate suitable for observing color reactions
Specifica
Specifica
| Speed | 0 to 2.5 rpm |
| Capacità | 1 mL |
| Area superficie piastra superiore (sistema metrico) | 115 x 115 mm |
| Requisiti elettrici | 50/60 Hz, 3 W |
| Amperaggio | 300 mA |
| Colore | Blue |
| Descrizione | Mini MR standard |
| Controllo della velocità | Turning knob |
| Peso (sistema metrico) | 0.22 kg |