Learn More
Brady™ Mini Pictograms Mix
Codice prodotto. 15523879 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15523879 10 x 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15523879 Fornitore Brady™ N. del fornitore 814013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.65€
    9.00€ / pezzi 1
    Risparmia 3.65€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Safety icons designed to improve workplace safety.
  • 1 sheet contains 11 off the following icons:
    • PIC1801: Explosive
    • PIC1803: Oxodizing
    • PIC1804: Compressed Gas
    • PIC1805: Health Hazard
    • PIC1806: Hazardous to Aquatic Enviroment
    • PIC1807: Respiratory Hazard
    • PIC1808: Corrosive
    • PIC1809: Acute Toxicity
  • And 16 of:
    • PIC1802: Flammable
Specifica
Finitura Gloss
Materiale Magnetic Plastic
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Forma A rombo
Dimensioni (L x P) 10 x 10 mm
Colore Black