Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Mini Profile™ Capsules with Profile II Filter
Mini Profile™ Capsules designed for research applications only.
337.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Spun Polypropylene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 46 cm2 |
N. per confezione | 3/Pk. |
Stile uscita | 9/16 in. Hose Barb |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17104221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12074 |
1 μm |
337.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17194211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12073 |
0.5 μm |
337.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 14-01-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Users have the convenient choice between high void-volume depths medium or high-area pleated depth filter
- Modules can come in different filter specifications to meet the specific needs of an early phase process development
Specifica
Spun Polypropylene | |
46 cm2 | |
9/16 in. Hose Barb |
Non-sterile | |
3/Pk. |