Descrizione
- Massima igiene con un unico sistema: il dispenser per sapone e disinfettante Mini può essere utilizzato con un'ampia gamma di ricariche in schiuma, liquido, gel o lozione per soddisfare le esigenze della tua attività e dei tuoi ospiti
- Formule delicate sulla pelle: i prodotti compatibili con il dispenser per sapone da parete Tork, tra cui saponi, crema doccia, disinfettanti e lozioni, sono dermatologicamente testati e formulati con un valore di pH adatto alla pelle
- Riduci le ricariche: grazie al particolare design, il dispenser per sapone da bagno è testato per garantire oltre un milione di erogazioni
- Scegli la quantità di prodotto da erogare: assicura la giusta igiene e offri la migliore esperienza per gli ospiti, riducendo gli sprechi
Specifica
Specifica
| Product Type | Manual Dispenser |
| Colore | White |
| Alternate Part Number | 7322542115749 |
| Capacità | Cleanser Cassette, Hand Soap, Hand Lotion, Sanitizer |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Manual |