Learn More
RUBIS Mini-Pinzette
Beschreibung
- Mini pinzette
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace in spazi ristretti
- Eccellente per l'uso al microscopio
- Affidabile
- OAL: 70 mm - 2,75 pollici
Spezifikation
Spezifikation
| Stile punta | Punta sottile appuntita |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.76 in. |
| Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Product Type | Mini Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
| Quantità | Each |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?