Learn More
RUBIS Mini-Pinzette
Descrizione
- Mini pinzette
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace in spazi ristretti
- Eccellente per l'uso al microscopio
- Affidabile
- OAL: 70 mm - 2,75 pollici
Specifica
Specifica
| Stile punta | Pointed, Ultra Fine |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.76 in. |
| Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Product Type | Mini Pinzette |
| Quantità | Each |