missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Mini Union Replacement Ferrules

Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.

Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 072695

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15258903

  • 76.50€ / pezzi 10


Spedizione stimata
27-08-2020
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Specifically designed for connecting capillary columns
  • Connects guard columns to capillary columns
  • Inert and precise glass lined bore
  • Low dead volume
Specifica

Specifica

15% Graphite/85% Vespel
Graphite Vespel Replacement Mini Union Ferrule 0.3mm Hole
10/Pk.
0.3 mm
Videos
Documenti