Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini Union Replacement Ferrules
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
97.40€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13457349
|
Trajan Scientific and Medical™
072697 |
Bore size: 0.5 mm |
97.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15268903
|
Trajan Scientific and Medical™
072698 |
Bore size: 0.8 mm |
97.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15258903
|
Trajan Scientific and Medical™
072695 |
Bore size: 0.3 mm |
97.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15248903
|
Trajan Scientific and Medical™
072694 |
Bore size: No Hole |
97.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Specifically designed for connecting capillary columns
- Connects guard columns to capillary columns
- Inert and precise glass lined bore
- Low dead volume
Specifica
15% Graphite, 85% Vespel | |
10/Pk. |