Learn More
UVP Minilampada UV
Codice prodotto. 11746116
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensioni (L x P):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Include:
Lampeggiatore
Nylon strap
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensioni (L x P) Include Dimensione della confezione
11746116 254 nm 159 x 25 mm Nylon strap Pezzo
11756116 365 nm 376 x 96 mm Lampeggiatore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11746116 Supplier UVP Supplier No. 95015804
Spedizione stimata: 10-12-2026
In plastica antiurto resistente a scolorimento e spaccature. Le minilampade UV UVP™ sono abbastanza piccole da entrare in tasca. La lampada leggera e portatile è eccellente per l'uso sul campo.
  • In plastica antiurto resistente a scolorimento e spaccatura
  • Le lampade sono abbastanza piccole da entrare in tasca
  • Con nastro in nylon applicato per agevolare il trasporto
  • Sono richieste 4 batterie AA
Specifications
Wattage 4 W
Wavelength 254 nm
Dimensioni (L x P) 159 x 25 mm
Dimensioni (L x P x A) 159 x 25 x 64 mm
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Include Nylon strap
Lunghezza (sistema metrico) 159 mm
Materiale Plastica
Modello UVG-4
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Accessori richiesti (4) AA Batteries
Product Type Minilampada UV