Learn More
UVP Minilampada UV
Codice prodotto. 11756116
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensioni (L x P):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Include:
Lampeggiatore
Nylon strap
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensioni (L x P) Include unitSize
11756116 365 nm 376 x 96 mm Lampeggiatore Pezzo
11746116 254 nm 159 x 25 mm Nylon strap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11756116 Fornitore UVP N. del fornitore 95030503
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
In plastica antiurto resistente a scolorimento e spaccature. Le minilampade UV UVP™ sono abbastanza piccole da entrare in tasca. La lampada leggera e portatile è eccellente per l'uso sul campo.
  • Manufactured of impact-resistant plastic which resists fading or cracking
  • Lamps are small enough to fit in a pocket
  • A nylon strap is attached for easy carrying
  • Requires 4 AA batteries
Specifica
Wattage 4 W
Wavelength 365 nm
Dimensioni (L x P) 376 x 96 mm
Include Lampeggiatore
Lunghezza (sistema metrico) 201 mm
Materiale Plastica
Modello UVL-4F
Larghezza (sistema metrico) 51 mm
Accessori richiesti 4 batterie AA
Product Type Minilampada UV