Descrizione
- Small size, but powerful mixing
- The Mini Vortex Mixer delivers a fixed speed of 2,800 rpm by only applying slight pressure to the center of the spill-resistant vortex head.
- Remove the pressure and the vortex motor immediately stops.
- The entire operation is quiet and smooth and contained in a small 10 x 10 cm (4 x 4 in.) footprint.
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | Fixed, 2800 rpm |
| Tensione | 100/240 V |
| Product Type | Vortex Mixer |
| Tipo di spina | EU Plug |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.6 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 9.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.9 in. |
| Vedi altri risultati |