Learn More
Heathrow Scientific™ Mini Vortex Mixer Universal
Codice prodotto. 15911137 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue and Gray
Purple and Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15911137 Blue and Gray Pezzo
15901137 Purple and Gray Pezzo
17218450 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Before operating the mini vortexer unit for the first time, please read the instruction manual carefully. The manual contains important information, safeguards, and operating instructions.
Codice prodotto. 15911137 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore 120598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    90.70€ / pezzi 1
    Risparmia 52.30€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Before operating the mini vortexer unit for the first time, please read the instruction manual carefully. The manual contains important information, safeguards, and operating instructions.
The Mini Vortexer's small footprint with maximum power offers immediate vortex shaking for a variety of tube sizes. A simple, touch start operation enables exceptional mixing performance using one hand.
  • ABS and silicone materials to resist most commonly used chemicals
  • Low profile design and small footprint (only 4.3 in. wide) save valuable space on a bench top and in fume hoods
  • Rapid vortex action saves time and enables quick mixing of samples
  • Modern design allows easy one handed touch start operation and shaking stops when the tube is lifted
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
  • Maintenance free design and 5 year warranty helps reduce the cost of ownership
  • Stable platform reduces the chance of dropping a sample during operation
  • Quiet operation and low vibration helps users stay focused
  • U.S. and E.U. Utility Patent Pending, U.S. Design Patent No. D814,045
Specifica
Orbita 6 mm
Intervallo di velocità 4500 rpm
Requisiti elettrici 100-240 V
Tensione 100/240 V
Wattage 7.8 W
Amperaggio 0,3
Capacità Provette
Capacità provette Up to 50 mL
Product Type Touch Vortexer
Tipo di spina 4 interchangeable
Frequenza 50/60 Hz
Materiale ABS
Profondità (sistema imperiale) 2.9 in
Profondità (sistema metrico) 75 mm
Dimensioni (L x P) 5.1 x 4.3 in
Altezza (sistema imperiale) 3 pollici
Altezza (sistema metrico) 7.62 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.1 in
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 5.2 in
Lunghezza (sistema metrico) 12.95 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 132 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 pollici
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 4.4 pollici
Larghezza (sistema metrico) 10.92 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 110 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2.78 lbs
Peso di spedizione (sistema metrico) 1.25 kg
Peso (sistema imperiale) 2 lbs
Peso (sistema metrico) .09 kg
Colore Blue and Gray
Modello Mini Vortexer
Include 1 Mini Vortexer, 2 Silicone Caps, 1 low voltage/ double insulated power adapter with 4 interchangeable plugs
Protezione IP IP54
Tipo di motore 12 VDC
Modalità operative Pressure Switch
Garanzia e offerta di assistenza 5 Years