Specifica
| Orbita | 4.5 mm |
| Intervallo di velocità | 2800 rpm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤50 W |
| Capacità provette | 50 mL |
| Tipo di spina | EU & UK |
| Materiale | ABS Plastic Base, TPR Rubber Platform |
| Dimensioni (L x P) | 3.8 x 3.8 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.35 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10 in. |
| Vedi altri risultati |