Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Codice prodotto. 16363196 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
Purple
Red
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16363196 Purple Pezzo
16343196 Verde Pezzo
16373196 Red Pezzo
16353196 Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16363196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    139.43€ / pezzi 1
    Risparmia 75.57€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Vortice di dimensioni ridotte, potente miscelazione per provette fino a 50 ml
  • Compact
  • Powerful mixing
  • Touch activation
Specifica
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 2800 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤50 W
Capacità provette 50 mL
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina EU & UK
Materiale ABS Plastic Base, TPR Rubber Platform
Dimensioni (L x P) 3.8 x 3.8 in.
Dimensioni (L x P x A) 10 x 9 x 7 in.
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.65 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 9.65 cm
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Colore Purple
Include Cup Head
Tipo di motore DC
Modalità operative Touch
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years