Learn More
Fisherbrand™ Mini agitatore vortex, miscelatore a velocità variabile 500-2800 giri/min, Fisherbrand
Codice prodotto. 15494960 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15494960 EU, UK Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15494960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    151.28€ / pezzi 1
    Risparmia 70.72€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Miscelatore a vortice piccolo e compatto
  • Velocità regolabile da 500 a 2,800 gir/min
  • Orbita di 4.5 mm
  • La funzione touch attiva il motore appena in contatto con una provetta o un vaso
  • Il design esclusivo della coppetta consente di inserire provette e vasi di tutti i formati, comprese le provette coniche da 15 e 50 ml
  • Alimentazione con gli adattatori UK e UE in dotazione
  • Due anni di garanzia
Specifica
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 500 to 2800 rpm
Tipo di spina EU, UK Plug