Learn More
Ekastu Safety™ Eye Wash Bottle with Funnel
Codice prodotto. 10470903
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Eyewash Bottle, Empty
Flacone per il lavaggio degli occhi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type
10470903 Flacone per il lavaggio degli occhi
10385722 Eyewash Bottle, Empty
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10470903 Fornitore Ekastu Safety™ N. del fornitore 177959
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Made for immediate rinsing of the eyes after accidental splashing from acids, bases and other hazardous chemicals. EKASTU Safety™ Eye Wash Bottle with Funnel can be used in either upright or horizontal positions.
  • Eye Wash Bottle with funnel
  • DIN EN 15154-4
  • Supplied empty or filled
  • For immediate rinsing of the eyes after corrosion by acids, bases and other harsh chemicals
  • PE bottle with screwed-on eye funnel and tilting valve
  • Can be used in both upright and horizontal positions
  • leak-proof
  • Stores easily in EPS Eye Wash Station (sold separately)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 600 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per il risciacquo immediato degli occhi dopo il contatto con acidi o basi
Include Imbuto per lavaggio oculare avvitato e tappo ribaltabile
Product Type Flacone per il lavaggio degli occhi