Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Nylon and Silicone
Sfoglia Tutto Cole-Parmer ProdottiDescrizione
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Specifica
Specifica
| Dimensioni dei tubi | 0.1875 in. |
| Capacità del flusso | 0.13 |
| Ingresso | 3/16 in. hose barb |
| Porta di uscita | Barbed |
| Materiale (guarnizione) | Silicone |