Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Nylon and Silicone
Codice prodotto. 30054057 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Ingresso:
1/4 in. hose barb
1/8 in. hose barb
3/16 in. hose barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingresso Dimensione della confezione
30054057 1/4 in. hose barb Pezzo
30053887 3/16 in. hose barb Pezzo
30052932 1/8 in. hose barb Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30054057 Fornitore Cole-Parmer N. del fornitore 5011519
Spedizione stimata: 16-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile check valves can be installed in any position
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Specifica
Dimensioni dei tubi 0.25 in.
Capacità del flusso 0.13
Ingresso 1/4 in. hose barb
Porta di uscita Barbed
Materiale (guarnizione) Silicone