Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Codice prodotto. 30054373 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Ingresso:
1/4 in. hose barb
1/8 in. hose barb
3/16 in. hose barb
5/16 in. hose barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30054373
Marca: Cole-Parmer 5011548
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile check valves can be installed in any position
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Specifica
Dimensioni dei tubi 0.25 in.
Capacità del flusso 0.12
Ingresso 1/4 in. hose barb
Porta di uscita Barbed
Materiale (guarnizione) Viton