Learn More
Grant Instruments Minicentrifuge-Vortex for PCR plates
Codice prodotto. 30274349
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 x 96-well PCR Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
30274349 2 x 96-well PCR Plates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30274349 Fornitore Grant Instruments N. del fornitore MSC2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00€
    712.20€ / pezzi 1
    Risparmia 54.80€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Compact sized digital centrifuge intended to collect droplets, mix reagents and collect once more for improved PCR yield
  • The combination of spin-mix functions ensures fast operation, thorough mixing and repeatable results.
  • The centrifuge rotor can accommodate 2 unskirted or semi-skirted PCR plates
Possible to operate in 4 independent modes:
  • Centrifuge - Max. 3500 RPM
  • Vortex - up to 5 min.
  • Centrifuge/Vortex - combined two motion types
  • Spin-mix-spin algorithm - up to 10 cycles
The spin-mix-spin algorithm (SMS-algorithm) is designed to collect (or reset) micro volumes of reagents to the bottom of the PCR plate tubes (the first centrifugation or spin), then vortexing (mix) and re-collecting reagents (repeated spin) from the walls and cover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 x 96-well PCR Plates
RCF max 2,500 x g
Velocità max 3,500 rpm
Refrigerato No
Amperaggio 2 A
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.05 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 230 mm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 6.5 in.
Altezza (sistema imperiale) coperchio esterno chiuso 9.05 in.
Altezza (sistema imperiale) coperchio esterno aperto 14.2 in.
Altezza (sistema metrico) coperchio esterno chiuso 230 mm
Altezza (sistema metrico) coperchio esterno aperto 360 mm
Certificazione/Conformità CE
Dimensioni esterne (L x P x A) 9.05 x 8.66 x 6.5 in.
Standard CE
Warranty 2 Years
Altre funzioni Centrifuge, Vortex, Spin-mix
Dimensioni (A P Diam.) 6.5 x 8.66 x 9.05 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 x 96-well PCR Plates
Net Weight 2.7 kg
Frequency 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Run Time 0 to 10 min.
Dimensions (H x W x D) 165 x 220 x 230 mm
Quantità 1 Ea.
Tipo di display LCD
Product Type Centrifuge Vortexer
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 165 mm