Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Green Cap, Lithium Heparin, Non-Sterile
Codice prodotto. 15718179
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15718179 1 mL pezzi 500
15708179 0.5 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15718179 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    249.94€ / pezzi 500
    Risparmia 14.06€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
  • Inner wall is coated with spray-dried lithium heparin, which acts as an anticoagulant to block the clotting cascade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Lithium Heparin
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Green
Quantità 500/Pk.