Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube. Lavender Cap, K2E K2EDTA, Non-Sterile
Codice prodotto. 15768169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15768169 500/Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15768169 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00€
    969.91€ / pezzi 500
    Risparmia 100.09€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Inner wall is coated with anticoagulant that binds calcium ions and interrupts clotting.
  • Inner wall is coated with spray-dried K2E K2EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo K2 E K2 EDTA
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 0.25, 0.5 mL
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Lavender
Quantità 500/Pk.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTA la vender cap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate