Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube. Lavender Cap, K3E K3EDTA, Non-Sterile
Codice prodotto. 15830146
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25, 0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15830146 0.25, 0.5 mL pezzi 2000
15748169 0.25, 0.5 mL pezzi 500
15758169 1 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15830146 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450530
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Inner wall is coated with anticoagulant that binds calcium ions and interrupts clotting.
  • Inner wall is coated with spray-dried K3E K3EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
  • Used for hematology.
  • Available in different quantities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo K3 E K3 EDTA
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 0.25, 0.5 mL
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Lavender
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate