Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Light-Blue Cap, 9NC Coagulation Sodium Citrate 3.2%, Sterile
Codice prodotto. 15738179
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15738179 1 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15738179 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    974.67€ / pezzi 500
    Risparmia 55.33€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
  • This light blue top sodium citrate tube, or coagulation tube, is used for examination of coagulation parameters.
  • Coagulation tubes contain a buffered sodium citrate solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Sodium Citrate 3.2%
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Light Blue
Quantità 500/Pk.