Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Light-Green Cap, Lithium Heparin Separator, Non-Sterile
Codice prodotto. 15798169
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15798169 0.8 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15798169 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.02€
    273.13€ / pezzi 500
    Risparmia 14.89€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Includes inner wall coated with lithium heparin to prevent clotting and an inert separator gel to separate plasma and blood cells.
  • The inner wall of the serum tube is specially coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
  • Contains a separator gel in the base of the tube that forms a stable barrier between plasma and blood cells following centrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Lithium Heparin and Plasma Separator
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 0.8 mL
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Light Green