Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Red Cap, CAT Serum Clot Activator, Non-Sterile
Descrizione
- The inner wall of the serum tube is specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process.
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Additivo | CAT Serum Sep Clot Activator |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL, 1.0 mL |
| Chiusura inclusa | Yes |
| Colore chiusura | Red |
| Quantità | 500/Pk. |