Descrizione
- Low hold-up volume
- Concentration factor up to 100x
- Absorbent pulls solvent and salts through ultrafilter, concentrating the sample
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Minicon CS15 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Concentrazione di urina e liquido cerebrospinale per l'arricchimento degli analiti delle proteine (ad esempio, le proteine Bence Jones dell'urina) |
| N. per confezione | 50/confezione |
| Tipo | Minicon CS15 |
| Volume (sistema metrico) | 2.5 ml |