Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti in polietilene Minigrip™
Description
- Available in a wide range of sizes/capacities
- With resealable strips
Specifications
Specifications
| Descrizione | Sacchetto risigillabile |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 125 mm |