Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti in polietilene Minigrip™
Codice prodotto. 10113074
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Colore:
Trasparente
Trasparente con barre bianche
Dimensione della confezione:
pezzi 100
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
10113074 330 mm 457 mm Trasparente pezzi 100
11398203 40 mm 65 mm Trasparente pezzi 100
11318213 60 mm 75 mm Trasparente pezzi 100
11328213 75 mm 80 mm Trasparente pezzi 100
11978267 90 mm 115 mm Trasparente pezzi 100
10673995 100 mm 140 mm Trasparente pezzi 100
11348213 115 mm 115 mm Trasparente pezzi 100
12320499 125 mm 175 mm Trasparente pezzi 100
10031474 125 mm 190 mm Trasparente pezzi 100
10472624 150 mm 230 mm Trasparente pezzi 100
12300549 190 mm 190 mm Trasparente pezzi 100
11356934 230 mm 325 mm Trasparente pezzi 100
11332284 255 mm 355 mm Trasparente pezzi 100
11388203 330 mm 457 mm Trasparente con barre bianche pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10113074 Fornitore Bryson Packaging™ N. del fornitore BAJ360220X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.28€
    22.82€ / pezzi 100
    Risparmia 202.46€
    89% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags.
  • Available in a wide range of sizes/capacities
  • With resealable strips
Specifica
Descrizione Sacchetto risigillabile
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni
Materiale PE (Polietilene)
Altezza (sistema metrico) 457 mm
Larghezza (sistema metrico) 330 mm