Learn More
Alpha Packaging™ Sacchetti richiudibili in polietilene Minigrip™
Codice prodotto. 12390549
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
380 mm
Altezza (sistema metrico):
510 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12390549 380 mm 510 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12390549 Fornitore Alpha Packaging™ N. del fornitore 12390549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20€
    23.37€ / pezzi 100
    Risparmia 3.83€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Manufactured from polyethylene. Alpha Packaging™ Minigrip™ Polyethylene Resealable Bags are ideal for sending samples.
  • Resealable section for the specimen
  • Plain bag; no biohazard warning label
  • Opening along width
  • 50μm thickness.
  • Polyethylene
  • Three write-on bars for labelling
Specifica
Descrizione Sacchetto risigillabile
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni
Materiale PE (Polietilene)
Quantità Confezione da 100
Altezza (sistema metrico) 510 mm
Larghezza (sistema metrico) 380 mm
Spessore (sistema metrico) 50 μm