Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti scrivibili in polietilene Minigrip™
Description
- Clear polyethylene bags with Grip Seal resealable strips
- Three generously sized write-on labelling bars for easy identification and organization
- Ideal for storing stationery and sending samples
- Available in a range of sizes to meet storage needs
Specifications
Specifications
| Descrizione | Sacchetto risigillabile |
| Colore | Trasparente con barre bianche |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Quantità | Conf. da 1.00 |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 50 μm |