Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti scrivibili in polietilene Minigrip™
Codice prodotto. 11998267
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11998267 230 mm 325 mm pezzi 100
11388193 115 mm 115 mm pezzi 100
11368203 254 mm 356 mm pezzi 100
11378203 279 mm 406 mm pezzi 100
11358203 57 mm 76 mm pezzi 100
11378193 60 mm 60 mm pezzi 100
11587863 90 mm 115 mm pezzi 100
11597863 125 mm 190 mm pezzi 100
11988267 150 mm 230 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11998267 Fornitore Bryson Packaging™ N. del fornitore BAJ340130G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    10.74€ / pezzi 100
    Risparmia 25.26€
    70% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sacchetti richiudibili per la conservazione in loco o per l'invio dei campioni. I sacchetti scrivibili in polietilene Bryson Packaging™ Minigrip™ sono trasparenti e sono dotati di tre barre bianche per l'etichettatura. Disponibilità di sacchetti quadrati e rettangolari in una vasta gamma di misure. Confezioni da 100 e da 1,000 pezzi.
  • Clear polyethylene bags with Grip Seal resealable strips
  • Three generously sized write-on labelling bars for easy identification and organization
  • Ideal for storing stationery and sending samples
  • Available in a range of sizes to meet storage needs
Specifica
Descrizione Sacchetto risigillabile
Colore Trasparente con barre bianche
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni
Materiale PE (Polietilene)
Quantità Confezione da 100
Altezza (sistema metrico) 325 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Spessore (sistema metrico) 50 μm