Learn More
Brady™ MiniMark™ Industrial Label Printer
Codice prodotto. 11504204 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11504204 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11504204 Fornitore Brady™ N. del fornitore 113212
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Product Type MiniMark Printer
Colore Black
Materiale Vinyl
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Larghezza (sistema metrico) 203 mm
Altezza (sistema metrico) 178 mm
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Profondità (sistema metrico) 267 mm
Dimensioni (L x P) 100 mm W
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Capacità colore Monochrome
Descrizione MiniMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Finitura Gloss
Include MarkWare software
Velocità di stampa 76.20 mm/sec.
Tipo di software MarkWare
Tipi di connettore AC Power Supply, UK Plug Type
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Peso (sistema metrico) 2.2 kg
Certificazione/Conformità BS5609:1986 Section 2 and section 3
Da utilizzare con (applicazione) Arc Flash labeling, Barcode labeling, Data center labeling, Facility, safety and maintenance identification
Quantità 1 Ea.