Learn More
Cytiva™ Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Capsule with Omega™ Membrane
Descrizione
- Efficient processing
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 50 cm2 |
| N. per confezione | 1/Pk. |