Learn More
Fisherbrand™ Agitatore magnetico MiniMax
Codice prodotto. 11577493 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
A 143 x L 143 x P 66 mm
Materiale piastra superiore:
Polipropilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
11577493 A 143 x L 143 x P 66 mm Polipropilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11577493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    170.92€ / pezzi 1
    Risparmia 81.08€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per agitare 1 l di liquido fino a 2.000 giri/min. L'agitatore magnetico Fisherbrand™ MiniMax è realizzato in polipropilene duro con coperchio in policarbonato resistente alle sostanze chimiche e trasparente. Include istruzioni, ancoretta di agitazione e adattatore.
  • Potenza sufficiente per agitare 1 l di liquido fino a 2, 000 giri/min
  • Realizzato in polipropilene duro con coperchio in policarbonato resistente alle sostanze chimiche e trasparente
  • Con istruzioni, ancoretta di agitazione e adattatore di corrente
Specifica
Speed 350 - 2000 RPM
Materiale piastra superiore Polipropilene
Tensione 230 V
Dimensioni (L x P x A) A 143 x L 143 x P 66 mm
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Larghezza (sistema metrico) 143 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Frequenza 50 Hz
Include Con ancoretta di agitazione e adattatore di corrente
Tipo Agitatore magnetico
Peso (sistema metrico) 400 g