Learn More
Interscience MiniMix 100 P CC. 100 mL Lab Blender
Codice prodotto. 10223181
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10223181 80 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10223181 Fornitore Interscience N. del fornitore 011230
Spedizione stimata: 03-12-2026
The MiniMix 100 P CC is made for blending small samples. Great tool for labs.
100 mL lab homogenizer for sample preparation:
  • Plain door
  • Multi-function digital screen
  • Useful volume: 5 - 80 mL
  • Variable speed (3 - 6 - 9 - 12 strokes/s)
  • Blending timer (1s-1hor∞)
  • Adjustable blending power (patented)
  • Click & Clean™ removable paddles (patented)
  • Side-by-side paddle stop
  • Q-Tight™ closing: tight closing for no more leaks from the top of the bag
  • Fully opening door (270°) Delivered with: 1 power cable / 1 user’s manual / 1 quick user guide / 1 free pack of blender bags
Specifica
Tensione 110/220 V
Requisiti elettrici 110/220 V, 50/60 Hz
Wattage 110 W
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Intervallo volume (sistema metrico) 50 to 80 mL
Profondità (sistema imperiale) 14.57 in.
Profondità (sistema metrico) 37 cm
Dimensioni (L x P x A) 20 x 36.9 x 20.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.53in
Larghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 21 cm
Materiale base Stainless Steel
Materiale contenitore Stainless Steel
Certificazione/Conformità ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Descrizione The MiniMix 100 P CC is made for the blending of small samples. The patented adjustable blending power enables optimal bacterial extraction, and can be adapted to the nature of the sample. The MiniMix 100 P CC is equipped with patented Click & Clean click-on paddles that allow full access to the blending chamber for cleaning.
Da utilizzare con (applicazione) BSE tests, biopsy analyses, veterinary analyses, HPLC, GCMS, etc.
Da utilizzare con (apparecchiatura) sample bags
Include Delivered with: 1 power cable, user manual, quick user guide, 1 free pack of blender bags
Modello MiniMix 100 P CC
N. di corse 3, 6, 9, 12 strokes/sec.
Quantità confezione 1
Product Type Lab Blender
Frequenza 50/60 Hz