Learn More
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM)
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15472545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472545 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15472545 Fornitore CORNING MEDIA TECH™ N. del fornitore 10009CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.21€
    134.71€ / pezzi 6
    Risparmia 65.50€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM) in this formulation includes sodium bicarbonate, non-essential amino acids, L-glutamine, and sodium pyruvate.
  • Patterned after Eagle's media
  • Well suited for the growth of a broad spectrum of mammalian cells
  • One of the most widely used of all synthetic cell culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 X
Product Type Cell Culture Media
Sterilità Sterile
Quantità 500 mL
Formulazione MEM with 1.5g/L sodium bicarbonate, non-essential amino acids, L-glutamine, and sodium pyruvate