Learn More
Gilson™ Modulo di controllo MiniPuls3™ per modulo pompa Gilson™
Codice prodotto. 10295492 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Modulo pompa Gilson
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
10295492 Modulo pompa Gilson Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10295492 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F155001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.00€
    2032.80€ / pezzi 1
    Risparmia 907.20€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Integrates easily into existing systems with direct control through the keypad or remotely through another device. The Speed Control Module is quiet and user friendly. For use with MINIPULS™ 3 Peristaltic Pump.
  • Quiet, user friendly and easy to integrate into your existing system with direct control through the keypad or remotely through another device.
  • For use with MINIPULS™ 3 Peristaltic Pump.
  • Flow Rate: 0.3 μL to 220 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Modulo pompa Gilson
Tipo di motore Motore ad alto valore di coppia
Controllo della velocità Microprocessor
Tipo Modulo di controllo per pompa MiniPuls3