Learn More
Sartorius Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA), Non-sterile
Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA) is for all aqueous solutions and oils with a pH of 4 to 8.
1020.00€
Specifica
Monouso Reusable
Tipo di filtro CA, Cyrolite
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe
Materiale MBS
Materiale (membrana) Cellulose Acetate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Connettori Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Connettori Prezzo Quantità e disponibilità  
17193531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
S7597------FX--Q
0.2 μm Female Luer Lock, Male Luer Slip
1020.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17193521
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
S6534------FM--Q
0.2 μm Female Luer Lock, Male Luer Lock
1020.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17113541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
S7598------FX--Q
0.45 μm Female Luer Lock, Male Luer Slip
1020.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-sterile Minisart™ NML Standard syringe filters are supplied in bulk packs.
  • This reduces waste and makes the handling easier whenever the application allows the sterile filtration or clarification under non-sterile conditions.
  • The housing is made of the acrylic resin MBS (Methacrylate butadiene styrene) which has a limited compatibility with alcohols but is free of phthalates.
  • Housing and membrane are tightly connected which allows bidirectional use.
  • Minisart™ Standard Syringe Filters without CE marking are not for medical use.
  • Non-sterile
  • Bulk packs for less waste
  • Can be sterilized with Gamma or ETO
  • Outlet Male Luer Slip
  • Glueable, e.g. to tubing
  • Bidirectional use possible
  • Low non-specific binding
  • Minisart™ Filter Types
    • Type S7597 with a pore size of 0.2 μm can be used for sterile filtration and has a male luer slip outlet.
    • Type S7598 with a pore size of 0.45 μm can be used for for particle removal, clarification and bioburden reduction of aqueous liquids and has a male luer slip outlet.
Specifica
Specifica
Reusable
Syringe
Cellulose Acetate
500 Pk.
Sterile
CA, Cyrolite
MBS
Non-sterile
28 mm