Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ RC, non sterili
Rapida filtrazione per la rimozione di particelle di volume ridotto e massima comodità di utilizzo. Il filtro per siringa Sartorius Minisart™ RC usa una membrana di cellulosa rigenerata per la chiarificazione di campioni di piccoli volumi. È possibile scegliere tra dimensioni dei pori di 0.2 e 0.45 μm in filtri di diametro di 15, 25 e 4 mm.
87.30€ - 1670.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Materiale | Cellulosa rigenerata (RC) |
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Stile ingresso | Luer-Lock femmina |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10712712
|
Sartorius
17761----------K |
15 mm | 0.2 μm | 150 μL | 50/conf. |
131.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11776035
|
Sartorius
17761----------Q |
15 mm | 0.2 μm | 150 μL | 500/Pk. |
930.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15902590
|
Sartorius
17761----------R |
15 mm | 0.2 μm | 150 μL | 1000/Pk. |
1670.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10189650
|
Sartorius
17762----------K |
15 mm | 0.45 μm | 10 μL | 50/conf. |
131.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11516244
|
Sartorius
17762----------Q |
15 mm | 0.45 μm | 10 μL | 500/conf. |
930.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10654471
|
Sartorius
17764----------K |
25 mm | 0.2 μm | 150 μL | 50/conf. |
165.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10710432
|
Sartorius
17765----------K |
25 mm | 0.45 μm | 150 μL | 50/conf. |
142.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10087820
|
Sartorius
17765----------Q |
25 mm | 0.45μ m | 150 μL | 500/confezione |
1170.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10282121
|
Sartorius
17821----------K |
4.0 mm | 0.2 μm | 5 μL | 50/conf. |
87.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10169800
|
Sartorius
17821----------Q |
4.0 mm | 0.2 μm | 5 μL | 500/Pk. |
829.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10519441
|
Sartorius
17822----------K |
4.0 mm | 0.45 μm | 5 μL | 50/conf. |
87.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10372861
|
Sartorius
17822----------Q |
4.0 mm | 0.45 μm | 5 μL | 500/Pk. |
795.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10211371
|
Sartorius
17764----------Q |
25 mm | 0.2 μm | 150 μL | 500/conf. |
1010.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Combines rapid small volume particle removal filtration with maximum user convenience. Sartorius Minisart™ RC Syringe Filters utilize a regenerated cellulose membrane for clarification of small volume samples. Choose from 0.2 and 0.45μm pore sizes in 15, 25 and 4mm diameter filters.
Filtraggio semplice, rapido e affidabile- Contiene una membrana idrofila, resistente ai solventi in cellulosa rigenerata (RC)
- Migliore compatibilità con le soluzioni acquose e le miscele di solventi rispetto alla concorrenza
- Portata elevata per una rapida rimozione delle particelle di volume ridotto senza perdite
- Ideale per la pulizia dei campioni e la rimozione delle particelle per le analisi HPLC o GC
- Alloggiamento in polipropilene
- Ottimizzazione per il filtraggio prima delle analisi
- Resiste anche a solventi e prodotti chimici aggressivi
- Praticamente privo di residui lisciviati ed estraibili
- Ingresso Luer Lock femmina con uscita Luer Slip maschio
- Filtri completi, pronti da collegare e facili da maneggiare
- Adattabilità universale su siringhe standard
- Le unità monouso sono un'opzione conveniente
- Qualità comprovata e testata al 100% durante il processo di produzione
- Le opzioni non sterili si possono sterilizzare con ossido di etilene, raggi gamma e autoclavaggio
Specifica
Sì | |
Non-sterile | |
Luer-Lock femmina | |
Bulk | |
Filtro per siringa |
Cellulosa rigenerata (RC) | |
Polipropilene | |
Luer Slip maschio | |
4.5bar |