Learn More
IKA™ Ministar 80 Digital
Codice prodotto. 16217721 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
100/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
16217721 100/240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16217721 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025004887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1357.13€ / pezzi 1
    Risparmia 97.87€
    6% Sconto
In stock
Easy-to-use stirrers that combine basic functionalities with a compact design.
  • Compact design - The reduced design and the focus on the most essential aspects make the stirrers reliable laboratory companions
  • Ease of operation - Operation takes place using a stable rotary knob
  • The display clearly shows the rotational speed
  • Rapid updates - Regular software updates can be undertaken rapidly and simply via the USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 50 L
Display LCD
Tensione 100/240 V
Wattage 69 w
Dimensioni (L x P x A) 70 x 193 x 154 mm
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni mandrino 0.5 to 8 mm
Tipo di motore Brushless DC
Classe di protezione IP54
Coppia 0.8 Nm
Viscosità Max. 60,000 mPas
Peso (sistema metrico) 1.72 kg
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.