Learn More
Minocycline hydrochloride
Codice prodotto. 15427789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427789 500 mg 500mg
15417789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427789 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66429.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13614-98-7 | C23H28ClN3O7 | 493.94 g/mol
A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13614-98-7
Formula molecolare C23H28ClN3O7
Molecular Weight (g/mol) 493.94
Numero MDL MFCD00083669
InChI Key KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
PubChem CID 54685925
IUPAC Name hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Spezifikation
Materiale o nome chimico Minocycline hydrochloride
Tipo Minocycline Hydrochloride
Nota nome 890 to 950μg/mg
Forma fisica Powder
Punto di fusione 205°C to 210°C
Colore Yellow
Quantità 500 mg
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Punti di ebollizione 813°C
Indice di Merck 14,6202
Informazioni di solubilità Freely soluble in water
Peso formulazione 493.94
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.