Learn More
Minocycline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16427296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16427296
Marca: Medchem Express HY17412100mg
MedChemExpress Minocycline hydrochloride is an orally active, potent and BBB-penetrated semi-synthetic tetracycline antibiotic.
Minocycline hydrochloride is a hypoxia-inducible factor (HIF)-1α inhibitor. Minocycline hydrochloride shows anti-cancer, anti-inflammatory, and glutamate antagonist effects. Minocycline hydrochloride reduces glutamate neurotransmission and shows neuroprotective properties and antidepressant effects. Minocycline hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis through binding with the 30S subunit of the bacterial ribosome, resulting in a bacteriostatic effect.
Specifica
Materiale o nome chimico Minocycline hydrochloride
CAS 13614-98-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H28ClN3O7
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (20.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.49 mg/mL (0.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=C(C(N)=O)C([C@@]2(O)C(O)=C3C(C4=C(O)C=CC(N(C)C)=C4C[C@@]3([H])C[C@@]2([H])[C@@H]1N(C)C)=O)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 493.94
Peso formulazione 493.94
Percent Purity 98.47%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.