Learn More
Minocycline Hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11444911 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444911 250 mg 250mg
11454911 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444911 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215571883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    210.00€ / 250mg
    Risparmia 11.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Identificatori chimici
CAS 13614-98-7
Formula molecolare C23H28ClN3O7
Molecular Weight (g/mol) 493.94
Numero MDL MFCD00083669
InChI Key KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
Sinonimo minocycline hydrochloride, minocycline hcl, minomycin, minocin, minocycline chloride, arestin, vectrin, minomax, periocline, tri-mino
PubChem CID 54685925
IUPAC Name hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Minocycline Hydrochloride
Colore Yellow
Quantità 250 mg
Peso formulazione 493.9
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Minocycline Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Minocycline Hydrochloride