Learn More
R&D Systems™ Minoxidil
Codice prodotto. 18732554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732554 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732554 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0583/100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 channel (KATP) opener
Antihypertensive. Antialopecia agent. Kir6 channel (KATP) activator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Minoxidil
CAS 38304-91-5
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C9H15N5O
Peso formulazione 209.25
Purezza >99%
Peso molecolare 209.253