Learn More
Minoxidil, LoGiCal
Codice prodotto. 30462439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462439 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462439 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0521.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Minoxidil
CAS 38304-91-5
Nomi componenti o analita Minoxidil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H15 N5 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
InChI Formula InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
IUPAC Name 3-oxido-6-piperidin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 209.25
Quantità 10 mg
Peso formulazione 209.1277 g/mol