Learn More
Minoxidil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482049
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482049 1 g 1g
16440778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482049 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0112
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Minoxidil (U10858) is an ATP-sensitive potassium (KATP) channel opener, a potent oral antihypertensive agent and a peripheral vasodilator that promotes vasodilation also affects hair growth. Minoxidil is also a potent inhibitor of soybean lipoxygenaseare with an IC50 of 20 μM.
Minoxidil (U10858) is an ATP-sensitive potassium (KATP) channel opener, a potent oral antihypertensive agent and a peripheral vasodilator that promotes vasodilation also affects hair growth. Minoxidil is also a potent inhibitor of soybean lipoxygenaseare with an IC50 of 20 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Minoxidil
Forma fisica Powder
CAS 38304-91-5
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H15N5O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo U10858
Informazioni di solubilità Ethanol : 7.14 mg/mL (34.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES NC1=NC(N2CCCCC2)=CC(N)=[N+]1[O-]
Molecular Weight (g/mol) 209.25
Peso formulazione 209.25
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only