Learn More
Minoxidil, Mikromol™
Codice prodotto. 16670374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16670374 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16670374 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0521.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Minoxidil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Minoxidil
CAS 38304-91-5
Nomi componenti o analita Minoxidil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H15 N5 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
InChI Formula InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
IUPAC Name 3-oxido-6-piperidin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 209.25
Quantità 500 mg
Peso formulazione 209.1277 g/mol