Learn More
Minoxidil
Codice prodotto. 15454319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454319 5 g 5g
15444319 1 g 1g
15464319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15454319 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61803.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Minoxidil, CAS # 38304-91-5, is a comopund with vasodilating effects that works by opening adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels. | CAS: 38304-91-5 | C9H15N5O | 209.253 g/mol
Minoxidil is used as antihypertensive, antialopecia agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Minoxidil is a piperidine that acts as a vasodilator when converted into its active metabolite, minoxidil sulphate
  • Minoxidil opens adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels in the plasma membrane and relaxes smooth muscle in arteriole walls. Relaxation of smooth muscle within the arterioles leads to decreased resistance and lower blood pressure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38304-91-5
Formula molecolare C9H15N5O
Molecular Weight (g/mol) 209.253
Numero MDL MFCD00063409
InChI Key ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
PubChem CID 4201
IUPAC Name 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Minoxidil
Punto di fusione 248°C to 265°C
Colore White
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,6203
Informazioni di solubilità Soluble in water (2.2mg/ml),100% ethanol (29mg/ml),propylene glycol,acetone,DMSO (6.5mg/ml),and methanol.
Peso formulazione 209.25
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Minoxidil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Minoxidil